Key Documents
349046
Sigma-Aldrich
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
InChI key
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves