219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
optical purity
ee: 98% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Gene Information
rat ... Slc1a3(29483)
Application
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.