185590
Propionitrile
99%
Synonyma:
Ethyl cyanide
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
solubility
water: soluble 11.9g/100g at 40 °C
water: soluble 29g/100g at 100 °C
DMF: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
density
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.