Análisis de sabores y fragancias
Las formulaciones de los sabores y las fragancias son añadidos esenciales para varios alimentos sólidos y líquidos, cosméticos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal y productos para hogar. Estas formulaciones pueden consistir en compuestos individuales o una mezcla de compuestos químicos pequeños, cuidadosamente seleccionados para potenciar el sabor general y el aroma de un producto. Los sabores y fragancias naturales se obtienen de material vegetal o de productos animales. Por otro lado, los sabores y fragancias artificiales se sintetizan en un laboratorio utilizando moléculas que pueden ser químicamente idénticas a las procedentes de fuentes naturales.
Los ingredientes de los sabores y las fragancias son compuestos químicos que o bien se obtienen de forma natural mediante técnicas de destilación, fermentación o extracción o bien a través de síntesis química y biotecnología utilizando microbios genotecnológicos. Una vez obtenidos, estos ingredientes suelen mezclarse en formulaciones específicas para crear un perfil de sabor o fragancia deseado para una variedad de bienes y productos de consumo.
Con independencia de su origen, los compuestos que aportan sabor y fragancia están regulados por varios organismos gubernamentales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA). El objetivo de esta normativa es garantizar que la utilización de las fragancias y los sabores químicos en productos de consumo sea inocua y no represente una amenaza para la salud pública.
El análisis de fragancias y sabores identifica y caracteriza los componentes químicos responsables del sabor y el olor de diversas sustancias. Para analizar el perfil de fragancias y sabores se utilizan técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la evaluación sensorial. Científicos especialmente capacitados, conocidos como saboristas o perfumistas, utilizan esta información para crear nuevos productos con características de sabor y fragancia específicas. Es un área importante de investigación en las industrias de los alimentos sólidos y líquidos, los cosméticos y el cuidado personal en el desarrollo de productos. El análisis del sabor y la fragancia también se utiliza en el control de calidad y el ensayo de productos. Al analizar los perfiles de sabor y aroma de los productos terminados, las empresas pueden garantizar que sus productos son homogéneos y que cumplen con las expectativas de los consumidores.
Sostenibilidad en la industria de sabores y fragancias
Aparte de por la calidad de los ingredientes que aportan fragancia y sabor, ha habido un creciente interés entre los consumidores por conocer el origen de los ingredientes utilizados en sus productos y la sostenibilidad de los métodos empleados por las empresas para producir estos ingredientes. En la industria de los sabores y las fragancias, la sostenibilidad abarca un enfoque integral que considera los efectos medioambientales, sociales y económicos de la producción y el consumo. Implica un enfoque multifacético que considera todo el ciclo de vida de los productos, desde el abastecimiento y la producción responsables hasta la reducción del impacto medioambiental, la garantía de la seguridad del producto y el embalaje sostenible.
Artículos técnicos relacionados
- Navigate global natural flavor regulations and complexities of sourcing and manufacturing with regional insights. Understand classifications and limitations.
- A white paper explaining the complexities of Kosher Ingredients, Benefits for the Food Industry, Considerations for Kosher Certification.
- Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
- Food allergens are well known and codified by most global food regulatory agencies. Regulators and consumers require that food allergens be clearly displayed on packages.
- Maillard browning raw materials offer an opportunity with amino acids and sugars plus fats, salts, glutamates, non-reactive proteins, and processing aids.
- Ver todo (18)
Encontrar más artículos
Destacados
Explore nuestra selección de materias primas aromáticas, que abarcan los ingredientes de calidad alimentaria certificada, los ingredientes IFRA, naturales, kósher y halal con una gran gama organoléptica y documentación de calidad y normativa.
La documentación y las certificaciones de nuestros productos garantizan la integridad de nuestros productos a través de todos los pasos de la cadena de suministro. Para obtener más información, consulte nuestra matriz de calidad y normativa.
Manténgase al día de las demandas de los consumidores de sabores interesantes y nuevos con nuestros ingredientes únicos, algunos de los cuales los ofrecemos sólo nosotros.
Obtenga su copia de la guía de aplicación de ingredientes de sabores y fragancias más reciente, que le ofrece información precisa y descriptiva sobre una serie de productos seleccionados.
Suscríbase a nuestro boletín F&F para estar al día de nuestras últimas ofertas y noticias relacionadas con el sector.