HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V (Method 2)
Materiales
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 254 nm)
application for HPLCEstándar
columna analítica
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
4 mg/mL in methanol