HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
Materiales
Aplicación
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm