Merck
TSKgel® GMHHR-L HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
TSKgel® GMHHR-L (5 µm) HPLC Columns
TSKgel® GMHHR-L HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® HHR Column
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (ID, mm)
Longitud (cm)
Particle Size (µm)