Merck
Tangeretin phyproof® Reference Substance
Tangeretin
Tangeretin phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O7
Número de CAS:
Peso molecular:
372.37
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante
Forma física
Pureza
Área de investigación