Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A
Sinónimos:
Corning
®
7101
Products
Categoría de producto
pipettes (11)
Color
Fabricante
Capacidad (ml)
Longitud (mm)
Clase de material de vidrio
Color
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-11 of 11
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
CLS710115
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS710150
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS71015
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS7101100
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 100.0 mL, accuracy: 0.08 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS71011
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS710110
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS71013
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
black, volume 3.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS710120
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS71012
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS710125
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS71014
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL