N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHOH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
159.61
Products
Categoría de producto
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Forma física
Pureza
Nivel de calidad
Grupo funcional
Clase Markush
Grupo Markush
Grado especial