Ketoprofen Related Compound C
Sinónimos:
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionic acid, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Products
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante