Merck
Chromoionophore I Selectophore™
Chromoionophore I
Chromoionophore I Selectophore™
Sinónimos:
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H53N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
583.85
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Forma física
Nivel de calidad