Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, lateral stopcock
Products
Categoría de producto
burettes (3)
Fabricante
Agencia
Longitud (mm)
Volumen (ml)
Color
Filtre los productos.
Showing 1-3 of 3
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z323381
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, lateral stopcock,
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Expandir
Ver Fijación de precios
Z323403
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, lateral stopcock,
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Expandir
Ver Fijación de precios
Z323411
BRAND
®
BLAUBRAND
®
burette, lateral stopcock,
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)