Fibras personalizadas para SPME
La microextracción en fase sólida (SPME) es una innovadora tecnología de preparación de muestras sin disolventes rápida, económica y versátil. La SPME ha obtenido una aceptación generalizada como técnica preferida para muchas aplicaciones analíticas en diversos campos, como alimentos sólidos y bebidas, aromas y fragancias, criminalística y toxicología, y análisis de volátiles medioambientales (VOC).
La SPME utiliza una fibra recubierta con una fase de extracción consistente en un polímero puro (recubrimiento líquido) o partículas adsorbentes incrustadas en un polímero (revestimientos adsorbentes/de partículas). El recubrimiento de la fibra extrae los compuestos de la muestra. A continuación, la fibra de SPME se inserta directamente en el inyector de GC para la desorción térmica y el análisis.
Para garantizar resultados analíticos precisos y fiables que satisfagan sus requisitos analíticos, ofrecemos configuraciones de fibra para SPME personalizadas. Estas personalizaciones son:
|
|
|
Recursos de productos relacionados
Folleto: SPME para análisis GC
Seminario web: Desarrollo de métodos simplificados para cuantificar analitos utilizando SPME