Sistemas cromatográficos para bioprocesamiento
Los sistemas de cromatografía de un solo uso y de múltiples usos son factores fundamentales para la separación satisfactoria de sus valiosas moléculas. Desde la fase piloto hasta la escala de procesos, nuestros sistemas están diseñados para proporcionar un rendimiento sólido y constante con la flexibilidad de procesamiento que precisa. También ofrecemos una cartera inigualable de resinas y membranas para cromatografía, respaldada por aplicaciones y un soporte de validación sin precedentes. Con esta completa oferta de productos, seguimos propiciando sus esfuerzos por aumentar la productividad y la eficiencia de los procesos. Nuestros expertos pueden ayudarle a encontrar el producto adecuado para sus proceso de cromatografía.
Visión general de la sección
Sistema de captura multicolumna Mobius®
El sistema de captura multicolumna Mobius® es una solución de un solo uso totalmente automatizada para realizar cromatografía de captura cerrada continua. Gestiona los parámetros del proceso en tiempo real con referencia al cambio de la carga de la columna, la carga del tanque de alimentación de sobretensión y el control del rendimiento de la resina. Junto con una capacidad virtual de dilución y un software intuitivo, el sistema de 3 columnas permite un control completo de la etapa de captura de su bioproceso de perfusión o cultivo semicontinuo. El sistema de captura multicolumna Mobius® es adecuado para volúmenes de biorreactor que van de 50 l a 2 000 l. Obtenga más información sobre la cromatografía multicolumna.
Sistema Mobius® Chrom
Los sistemas Mobius® Chrom son sistemas cromatográficos flexibles, automatizados y de un solo uso que permiten la separación y purificación constantes y fiables de AcM, vacunas, plasma y proteínas terapéuticas a escala clínica y comercial. La innovadora trayectoria de flujo de un solo uso reduce el riesgo de contaminación y le da la confianza para afrontar cualquier desafío cromatográfico. Los sistemas ofrecen una flexibilidad operativa óptima para procesos de 50 a 2 000 l con caudales de 0,1 a 20 l/min, una relación de rechazo de 5:1 a escala de procesos y una mayor precisión de gradiente isocrático y lineal. Su trayectoria de flujo de un solo uso ofrece la flexibilidad de operar en modo funcional o completamente cerrado.
Sistemas de biocromatografía CoPrime®
Los sistemas de biocromatografía CoPrime® están diseñados para lograr una separación y purificación óptimas de anticuerpos monoclonales, vacunas, plasma y proteínas terapéuticas. Los sistemas admiten un escalado rápido y son ideales para la escala piloto y de procesos. Se basan en 50 años de conocimiento de procesos e experiencia en ingeniería, lo que proporciona una solución de purificación configurable e intuitiva a escala de procesos. Los tamaños CoPrime® B y C tienen una amplitud de caudal ampliada y un rendimiento optimizado para una mayor precisión de gradiente y reproducción de la purificación. El tamaño CoPrime® C cubre las escalas más altas y permite el escalado directo desde el CoPrime™ B.
Recursos de productos relacionados
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Data Sheet: Mobius® Chrom Systems
The Mobius® Chrom systems are a flexible, automated, single-use chromatography systems that enable consistent and reliable separation and purification.
- Application Note: Multi-Column Capture
Prototype Tests for Monoclonal Antibody Capture During Project nextBioPharmDSP (Horizon 2020).
- Performance Guide: Mobius® Chrom Systems
This Performance Guide is a reference document that provides highlights of key performance aspects of the Mobius® Chrom 20 system for Chromatography.
- Spare Parts List: Mobius® Multi Column Capture System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Performance Guide: Mobius® Multi Column Capture System
The purpose of this document is to describe the performance of the Mobius® Multi Column Capture system and highlight the working principles of its innovative features.
- Data Sheet: CoPrime® Biochromatography Process-Scale System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications.
- Poster: Horizon 2020 - Fully Connected Single-use Downstream Platform for mAb Production
Within the biopharmaceutical industry, there is a significant shift toward higher productivity processes resulting in improved economics without compromising robustness. Therefore, integrated continuous production technologies are of greatest interest.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Seminarios virtuales relacionados
La cromatografía multicolumna es una técnica de bioprocesamiento en la que se cargan varias columnas en serie y luego se ciclan para elución, regeneración y equilibrado.
Las ventajas de una nueva membrana de afinidad de proteína A, utilizada como plataforma de cromatografía de gran productividad y verdaderamente de un solo uso para una purificación intensificada de AcM
Cromatografía frontal de CEX de flujo continuo para la eliminación de agregados de AcM, así como las condiciones que influyen en la eliminación de estos agregados.
Descripción general de las tecnologías de cromatografía de afinidad personalizadas para la purificación de vacunas.