Oligos de ARN, dúplex de siRNA y controles prediseñados y personalizados
Silenciar la expresión génica se ha convertido en una estrategia importante en la genómica funcional. El software bioinformático, los reactivos siRNA optimizados y los protocolos han hecho que los experimentos con RNAi sean rápidos y cómodos. Por lo tanto, el ARN de interferencia (RNAi) es una tecnología útil para la investigación y el descubrimiento de medicamentos.
Somos un proveedor líder de ARN, siRNA, esiRNA y miRNA personalizados y prediseñados, así como de reactivos de transfección para la comunidad mundial de ciencias de la vida.
Además del uso de tecnología de vanguardia, precios competitivos e inversión continua en operaciones mundiales, también ofrecemos:
- Profunda experiencia científica y más de 35 años de experiencia en el campo: cumplimos con las especificaciones de los clientes, con independencia de su complejidad
- Excelente servicio al cliente y soporte técnico: nuestros clientes reciben el mejor servicio y soporte de su clase
- Nuestro compromiso con la calidad para garantizar el rendimiento del producto: es el resultado de nuestros instrumentos analíticos de última generación, nuestra comprensión integral de la bioinformática, junto con un sólido sistema de gestión de la calidad
Más información sobre
Oligos de ARN y dúplex de siRNA personalizados y prediseñados
Controles de siRNA positivos y negativos
Recursos de productos relacionados
- Herramientas virtuales de sondas para qPCR y oligos personalizados
Obtenga más información sobre las herramientas que ofrecemos para el diseño de oligonucleótidos y sondas de qpcr, como las soluciones de diseño de sondas y cebadores OligoArchitect™ y OligoEvaluator™: Calculadora de secuencia de oligonucleótidos.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Orden de compra abierta para oligos personalizados
Nos complace ofrecerle un sistema de seguimiento para sus órdenes de compra abiertas para oligos personalizados. Nuestro sistema de seguimiento le proporciona una gestión simplificada de los gastos frente a su orden de compra abierta (P.O.). Sólo tiene que registrar su orden de compra abierta para aprovechar el seguimiento GRATUITO.
- Programa de pago RapidRED™
El programa de pago le permite reducir al mínimo el papeleo y agilizar su proceso de pedido en línea con una sola transacción de compra para configurar y depositar fondos en su cuenta de pago.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Oligos de ARN y dúplex de siRNA personalizados y prediseñados
siRNA prediseñado MISSION®
Nuestros siARN (ARN de interferencia pequeño) prediseñados MISSION® son los mejores de su clase y garantizan el silenciamiento génico. Hemos facilitado el pedido de siRNA prediseñado para dianas individuales a través de nuestra interfaz de pedidos en línea. Busque su gen de interés por nombre de gen, símbolo, RefSeq o número de identificación del gen para ver las secuencias de siRNA prediseñado disponibles para su gen de interés. Las secuencias de siRNA prediseñado están disponibles para las especies humana, ratones y ratas.
Dúplex de siRNA personalizado
Nuestros dúplex de siRNA personalizado, de gran calidad, se utilizan en aplicaciones de silenciamiento génico. Los siRNA pueden modificarse químicamente según sus especificaciones y se analizan mediante espectrometría de masas antes de su liberación. Los dúplex de siRNA personalizado pueden suministrarse en formato de tubo o de placa.
siRNA rápido
Para una rápida síntesis y envío del siRNA personalizado, opte por nuestra selección de siRNA rápidos (disponible en regiones específicas).
iScale siRNA
Si desea escalar sus experimentos y necesita cantidades de miligramos a gramos de dúplex de siRNA personalizado utiliza nuestro formulario de la petición virtual iScale.
esiRNA MISSION®
Nuestro esiRNA MISSION® proporciona a los investigadores de RNAi una forma probada y sencilla de realizar silenciamiento postranscripcional de genes que codifican proteínas e lncRNA (ARN largo no codificante).
oligos de ARN monocatenario (ssRNA)
Ofrecemos cantidades estándar de oligos de ARN monocatenario para diversas aplicaciones. Nuestros oligos de ARN personalizados permiten una amplia gama de modificaciones, purificaciones y cantidades adaptadas a sus requisitos específicos.
Controles de siRNA positivos y negativos
- El siRNA control positivo MISSION® sirve como complemento ideal para cualquier experimento de silenciamiento de genes. Los controles positivos son siRNA validados que se sabe que alcanzan altos niveles (>70%) de atenuación génica.
- Los controles negativos universales siRNA MISSION® se han utilizado en transfecciones de siRNA y se han probado in vitro en células humanas, de ratón y de rata.
- Los controles negativos universales fluorescentes siRNA MISSION® están disponibles en dos formatos, cianina 3 y cianina 5. Se utilizan para una visualización y evaluación sencillas de la eficacia de la transfección.
- El control negativo universal fluorescente siRNA MISSION® #1, 6-FAM permite una fácil visualización del siRNA en sus células mediante microscopia de fluorescencia.
- EL reactivo de transfección siRNA MISSION® se utiliza para la transfección de siRNA con el fin de lograr una eficiencia de silenciamiento de ≥ 90 % para la atenuación transitoria de la expresión génica eucariota.