Columnas para extracción de líquidos con soporte, resinas y accesorios
La extracción líquido-líquido (LLE) es un proceso de extracción de disolvente que separa un analito transfiriéndolo desde un disolvente no miscible a otro disolvente por medio de un embudo de separación. La extracción de líquidos con soporte (SLE) es un tipo de proceso de extracción líquido-líquido en el que un medio sólido polar actúa como soporte del disolvente.
La preparación de las muestras es un paso analítico vital y que requiere mucho tiempo, y la preparación selectiva de las muestras es esencial para aprovechar las ventajas que ofrecen los equipos analíticos avanzados. Sin embargo, el enfoque LLE clásico puede llevar mucho tiempo debido a la formación de emulsiones, la mala separación de fases y el consumo de gran volumen de disolventes.
Nuestros adsorbentes y columnas de extracción líquido-líquido Extrelut®® ofrecen una LLE más eficaz, en particular para la preparación de muestras de matrices acuosas. El adsorbente Extrelut®® NT simplifica la LLE sustituyendo el embudo de separación. Este proceso de un solo paso sin emulsión es fácil de realizar y eficiente en el consumo de disolventes, y permite un ahorro de material y de tiempo en comparación con la separación clásica con embudos.
El adsorbente EXtrelut® NT se utiliza en la preparación de muestras para los sectores clínico, de diagnóstico, de alimentos y bebidas, además de para el análisis industrial, doméstico y de aguas residuales.
Más información sobre
Columnas precargadas EXtrelut® NT
Ofrecemos tres columnas precargadas EXtrelut® NT para la extracción de compuestos lipófilos de las disoluciones acuosas en función del volumen de la muestra. El modelo EXtrelut® NT1 puede contener un máximo de 1 ml. El modelo EXtrelut® NT3 puede contener hasta 3 ml y EXtrelut® NT20 hasta 20 ml. En esta columna, la elución se realiza con el doble o el triple del volumen de muestra.
Material de relleno a granel EXtrelut® NT y recambios para SLE
Existe material de relleno EXtrelut® NT para la preparación de columnas de extracción de gran volumen. Además, ofrecemos paquetes de relleno EXtrelut® NT para rellenar las columnas EXtrelut® NT20.
Accesorios EXtrelut® NT
También ofrecemos accesorios EXtrelut® NT, como tubos de recolección con tapones de rosca y cánulas con punta Luer para columnas de vidrio EXtrelut® NT1 y EXtrelut® NT3. También disponemos de filtros de repuesto para las tres columnas precargadas EXtrelut® NT.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.