B7430
Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
capacity 15 mL, white bottle, assorted colors cap
Sinónimos:
bottle dropper, dropper bottles
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
material
low-density polyethylene
round bottle
white bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2753-9050
capacity
15 mL
color
assorted colors cap
Features and Benefits
- Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
- La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
- Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
- Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
- Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
- La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
- Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries