NA12/25
Diafragma para válvula NOVASEPTIC®
PTFE
About This Item
UNSPSC Code:
31411800
Productos recomendados
material
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
valve (Diaphragm, PTFE)
Quality Level
feature
hydrophobic (Surface)
parameter
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
weight
0.01 kg (0.022 lb)
Application
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión del diseño.
Packaging
El diafragma viene envasado en una caja cerrada.
Other Notes
Todos los diafragmas se fabrican con materiales que cumplen con la normativa de la FDA Artículo 177.2600 y se suministran con declaración. El diafragma satisface los ensayos biológicas de la USP para plásticos, clase VI.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany