Key Documents
EFHAB250
Millipore
Unidad de filtración EZ-Fit®, membrana negra, tamaño de poro 0,45 m, embudo de 250 ml, envase a granel
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume (250 mL), pkg of Single packaging (EFHAB250I), pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® con almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Quality Level
100
300
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB250B)
pkg of Single packaging (EFHAB250I)
filter diam.
47 mm
funnel capacity
250 mL
volume
(250 mL)
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
suitability
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® System
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración EZ-FIT® es un dispositivo de filtración de un solo uso consistente en una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) blanca cuadriculada y una base azul que integra un refuerzo de almohadilla de celulosa. Proporciona una forma segura y rápida de realizar la filtración a través de membrana al evitar la exposición de los análisis microbiológicos a los riesgos.
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades azules proporcionan la flexibilidad añadida de o bien transferir la membrana a una placa de agar o bien convertir el dispositivo en una placa de Petri agregando medio líquido después de la filtración.
Las unidades de filtración son conformes a las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de las muestras. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
La unidad de filtración EZ-FIT® se utiliza para comprobar el grado de contaminación microbiológica en muestras líquidas, como las muestras obtenidas durante el proceso y las muestras de producto final (bebidas, productos farmacéuticos y agua). Este producto se utiliza también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Packaging
EFHAB250I: En envases individuales (48 unidades/paquete
EFHAB250B: Embalaje a granel con bolsa protectora (48 unidades/paquete)
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Ver todo