14-420
Proteína MEK1, inactiva, 50 g
Unactive, N-terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant full-length human MEK1, for use in Kinase Assays.
Sinónimos:
MEK1 Protein
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 71 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
Áreas de investigación: SEÑALIZACIÓN CELULAR
MEK recombinante humana de longitud completa etiquetada con GST en N-terminal y con His6 en C-terminal
Fuente del producto: expresada en E.coli
MEK1, también conocida como proteína cinasa cinasa 1 activada por mitógeno (MAP2K1), es una proteína cinasa ubicada en el cromosoma 15q22.1-q22.33, que consta de 12 exones y 393 aminoácidos. La proteína se compone de dos lóbulos que contienen varias hélices α y láminas β conservadas.
MEK recombinante humana de longitud completa etiquetada con GST en N-terminal y con His6 en C-terminal
Fuente del producto: expresada en E.coli
MEK1, también conocida como proteína cinasa cinasa 1 activada por mitógeno (MAP2K1), es una proteína cinasa ubicada en el cromosoma 15q22.1-q22.33, que consta de 12 exones y 393 aminoácidos. La proteína se compone de dos lóbulos que contienen varias hélices α y láminas β conservadas.
Application
La proteína cinasa cinasa 1 activada por mitógeno se ha utilizado en ensayos de cinasa in vitro:
- para dilucidar los mecanismos subyacentes involucrados en la respuesta a los inhibidores del fibrosarcoma de crecimiento acelerado (RAF) y las interacciones con las vías siguientes.
- para investigar el papel de la proteína cinasa cinasa cinasa 2 activada por Mitógeno (MEKK2) como un MAP3K en la vía de las cinasas reguladas por señal extracelular (ERK) en osteoblastos y evaluar su potencial como diana terapéutica para el tratamiento de la neurofibromatosis de tipo 1 (NF1).
- para evaluar la eficacia del tratamiento combinado dirigido con dabrafenib y trametinib en el tratamiento de los cánceres pulmonares no microcíticos (NSCLC, por sus siglas en inglés).
Biochem/physiol Actions
Diana proteica: MEK1
Subfamilia diana: la proteína cinasa cinasa 1 activada por el mitógeno STE (MEK1) interviene en la vía de señalización RAS-RAF-MEK-ERK. Esta vía desempeña un papel crucial en varios procesos celulares, como la apoptosis, la progresión del ciclo celular, la migración, la diferenciación, el metabolismo y la proliferación. Una de sus funciones importantes es la fosforilación de sitios específicos en las cinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), proteínas cinasas activadas por mitógenos/cinasas reguladas por señales extracelulares (MAPK3/ERK1 y MAPK1/ERK2). La activación de MEK está estrechamente asociada con la estimulación del crecimiento celular y los procesos de transformación.
Subfamilia diana: la proteína cinasa cinasa 1 activada por el mitógeno STE (MEK1) interviene en la vía de señalización RAS-RAF-MEK-ERK. Esta vía desempeña un papel crucial en varios procesos celulares, como la apoptosis, la progresión del ciclo celular, la migración, la diferenciación, el metabolismo y la proliferación. Una de sus funciones importantes es la fosforilación de sitios específicos en las cinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), proteínas cinasas activadas por mitógenos/cinasas reguladas por señales extracelulares (MAPK3/ERK1 y MAPK1/ERK2). La activación de MEK está estrechamente asociada con la estimulación del crecimiento celular y los procesos de transformación.
Quality
evaluada habitualmente mediante fosforilación del sustrato MBP (Nº de ref. 13-104) in vitro
Physical form
Glutatión-agarosa seguida de Ni2+/NTA-agarosa
Storage and Stability
6 meses a -70°C
Other Notes
Para conocer datos de actividad específicos, consulte el Certificado de análisis de cada lote de esta enzima.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
MEK1/2 dual-specificity protein kinases: Structure and regulation
Biochemical and Biophysical Research Communications, 417(1), 5-10 (2012)
Langerhans Cell Histiocytosis
Diagnostic Pathology (2016)
Non-V600 BRAF mutations recurrently found in lung cancer predict sensitivity to the combination of Trametinib and Dabrafenib
Oncotarget, 8(36), 60094-60108 (2016)
Journal of the National Cancer Institute, 103(8), 674-688 (2011-03-15)
Metastatic colorectal cancer (CRC) patients with v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) mutations are resistant to treatment with cetuximab, a monoclonal antibody that targets the epidermal growth factor receptor. Statins have reported antitumor activity, but it is unknown
MEKK2 mediates aberrant ERK activation in neurofibromatosis type I
Nature Communications, 11(1), 5704-5704 (2020)