Key Documents
05-484
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-EGFR (no fosforilado en Tyr1173), clon 20G3
clone 20G3, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
20G3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (non-phospho-Tyr1173)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Specificity
El motivo NAEYLR del EGF-R (no fosforilado en la Tyr1173), este anticuerpo no interacciona con la forma fosforilada (pTyr1173) del receptor EGF. La Tyr1173 corresponde a la Tyr1197 en las proteínas precursoras humanas (isoforma A) y de ratón, y a la Tyr1196 en las proteínas precursoras maduras de rata y cerdo.
Immunogen
péptido que contiene el motivo Tyr1173 no fosforilado (NAE[Y]LR) del receptor del EGF humano
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección del EGFR (no fosfo-Tyr173) usando este anticuerpo anti-EGFR (no fosfo-Tyr173), clon 20G3, validado para utilizar en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HFF no estimuladas
Target description
175kDa
Linkage
Sustituye a: 04-337; 04-341
Physical form
100µg de IgG1 de ratón liofilizada y purificada en cromatografía de exclusión por tamaño de 1ml 2x PBS / Na-azida al 0,09 % / PEG y sacarosa. Reconstituya con 100 µl de H2O (15 min, temperatura ambiente) para una concentración final de 1 mg/ml.
Cromatografía de adsorción tiófila y exclusión por tamaño
Presentación: Purificada
Storage and Stability
2 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Alteration of epidermal growth factor receptor activity by mutation of its primary carboxyl-terminal site of tyrosine self-phosphorylation.
Bertics, P J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263, 3610-3617 (1988)
Gang Chen et al.
Biological procedures online, 13, 1-1 (2011-03-04)
Real-time quantitative RT-PCR (RT-qPCR) is a "gold" standard for measuring steady state mRNA levels in RNA interference assays. The knockdown of the epidermal growth factor receptor (EGFR) gene with eight individual EGFR small interfering RNAs (siRNAs) was estimated by RT-qPCR
Genetic interaction implicates iRhom2 in the regulation of EGF receptor signalling in mice.
Siggs, OM; Grieve, A; Xu, H; Bambrough, P; Christova, Y; Freeman, M
Biology Open null
Multiple autophosphorylation sites of the epidermal growth factor receptor are essential for receptor kinase activity and internalization. Contrasting significance of tyrosine 992 in the native and truncated receptors.
Sorkin, A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 267, 8672-8678 (1992)
Narendra Padhan et al.
BMC cancer, 16(1), 683-683 (2016-08-27)
The progression of colorectal cancer (CRC) involves recurrent amplifications/mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) and downstream signal transducers of the Ras pathway, KRAS and BRAF. Whether genetic events predicted to result in increased and constitutive signaling indeed lead