Z676543
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10 REACH, Reload insert
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
material
colorless
sterility
sterile
feature
barrier
Reload insert
Tip design ART 10 REACH
packaging
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2140-05-RI
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)