Merck
W357502
Sigma-Aldrich
Ácido (±)-4-metiloctanoico
≥98%, FG
Sinónimos:
Ácido iso nonanoico, ácido 4-metil caprílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
FEMA Number:
3575
EC Number:
Council of Europe no.:
11926
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
8.063
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
149 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
creamy; dairy; fatty; milk; waxy
SMILES string
CCCCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LEGGANXCVQPIAI-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido 4-metiloctanoico es un ácido graso ramificado que comúnmente utilizado en las industrias de aromas y fragancias. Este compuesto aporta el olor a sudor y caprino a la carne de carnero y al queso de leche de cabra, respectivamente.
Application
  • Los ácidos grasos de cadena media rescatan la función motora y la degeneración de la unión neuromuscular en un modelo de esclerosis lateral amiotrófica en Drosophila: en esta investigación se explora el potencial terapéutico de los ácidos grasos de cadena media, como el ácido 4-metiloctanoico, en el rescate de la función motriz y la prevención de la degeneración neuromuscular en un modelo de ELA en la mosca de la fruta (Dunn et al., 2023).
  • Identificación de compuestos relacionados con el sebo de cordero cocido y la intensidad del sabor sometido a extracto fenólico de tomillo (Thymus vulgaris L.).: en el estudio se identifica el ácido 4-metiloctanoico entre otros compuestos responsables del sabor característico del cordero cocido, demostrando su impacto en los perfiles de sabor de los alimentos (Wu et al., 2023).
  • Efectos del extracto de etanol de Allium mongolicum Regel sobre tres ácidos grasos de cadena ramificada ruminales relacionados con el sabor, la fermentación del rumen y las bacterias del rumen en corderos: en este trabajo se investigan los efectos del extracto de Allium mongolicum sobre la fermentación ruminal y las bacterias en el cordero, destacando el papel del ácido 4-metiloctanoico en la formación de sabor (Zhao et al., 2022).
  • Identificación e inhibición de los principales olores desagradables en el caldo de pato mediante el enfoque Sensomics y la mezcla binaria de olores: en esta investigación se identifica el ácido 4-metiloctanoico como un olor desagradable clave en el caldo de pato y se exploran métodos para inhibir su formación con el fin de mejorar la calidad de los alimentos (Pu et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Olor al 1,0% PG
Tiene sabor a 10 ppm
Other Notes
Aparición natural: Cordero y carnero cocinados.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
The effect of ethanol on the kinetics of lipase-mediated enantioselective esterification of 4-methyloctanoic acid and the hydrolysis of its ethyl ester
Heinsman NWJT, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 76(3), 193-199 (2001)
Study of light-induced volatile compounds in goat's milk cheese
Kim G-Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1405-1409 (2003)
Heidi Fleischer et al.
SLAS technology, 24(3), 330-341 (2019-01-09)
The monitoring of chemical reactions is an important task in chemical engineering, especially in quality control, pharmaceutical and biological processes, or industrial production. The development of new reactions such as catalyst-based procedures requires detailed knowledge about process steps and reaction
A novel method for determination and quantification of 4-methyloctanoic and 4-methylnonanoic acids in mutton by hollow fiber supported liquid membrane extraction coupled with gas chromatography
Chen H, et al.
Meat Science, 92(4), 715-720 (2012)
Hardy Z Castada et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1641-1650 (2017-07-29)
4-Methyloctanoic acid, 4-ethyloctanoic acid, 4-methylnonanoic acid, and 3-methylindole are primary contributors to the distinctive aroma and flavor of lamb meat. The reactions of H The chemical ionization of pure standards of 4-ethyloctanoic acid, 4-methyloctanoic acid, 4-ethylnonanoic acid, and 3-methylindole was