D97401
Diethyl ketomalonate
95%
Sinónimos:
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)