758450
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Sinónimos:
Benzothiazole-2-methanol
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
85-93 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
InChI key
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?