734462
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
contains
≤0.5% BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.455
density
1.150 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChI key
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.0 °F
flash_point_c
62.77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?