729205
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
Sinónimos:
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
188-193 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
InChI key
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)