Determinación de los grupos sanguíneos
La determinación de los grupos sanguíneos es un proceso de clasificación de la sangre basado en la detección de los antígenos presentes en la superficie de los eritrocitos (glóbulos rojos). La determinación correcta del tipo de sangre de donantes y pacientes es fundamental para la transfusión o el trasplante seguros de sangre o componentes sanguíneos, o de órganos y tejidos trasplantados que salvan vidas. La determinación de los grupos sanguíneos consiste en la utilización de reactivos o dispositivos específicos de tipo, normalizados y muy regulados en los análisis de las muestras de sangre.
La Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas (ISBT) reconoce 39 sistemas principales de determinación de grupos sanguíneos humanos para la detección de variantes de grupos sanguíneos comunes y raros, pero los sistemas de determinación sanguínea más comunes son el ABO y el Rh. El principio básico de la determinación del grupo sanguíneo implica la observación de una simple reacción antígeno-anticuerpo que produce hemaglutinación o agrupamiento de los eritrocitos.
Categorías destacadas
Soluciones para determinación de los grupos sanguíneos: descubra una amplia gama de reactivos e intermediarios normalizados. Fomentando la creatividad en el desarrollo de productos para la determinación de los grupos sanguíneos.
Reactivos listos para cumplimiento: Explore nuestra amplia gama de reactivos conforme a la Directiva Europea 98/79/CE, disponibles en varias opciones para satisfacer sus necesidades.
Mejorar la producción utilizando intermedios normalizados para determinación de los grupos sanguíneos. Utilizar sobrenadantes de cultivo celular con anticuerpos monoclonales humanos o murinos para reactivos y dispositivos.
La Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas (ISBT) reconoce 39 sistemas principales de determinación de grupos sanguíneos humanos para la detección de variantes de grupos sanguíneos comunes y raros, pero los sistemas de determinación sanguínea más comunes son el ABO y el Rh. El principio básico de la determinación del grupo sanguíneo implica la observación de una simple reacción antígeno-anticuerpo que produce hemaglutinación o agrupamiento de los eritrocitos.
En el sistema ABO, el fenotipo de una persona se determina mediante las reacciones de hemaglutinación de sus eritrocitos con antisueros Anti-A, Anti-B y Anti-AB (determinación directa). La falta de hemaglutinación demuestra la ausencia del antígeno específico, lo que significa una prueba negativa. En el análisis de muestras de sangre de adultos, puede confirmarse el grupo sanguíneo ABO mediante las reacciones del suero de la persona con suspensiones de eritrocitos A y B estándar (determinación inversa).
Los reactivos y dispositivos para la determinación de los grupos sanguíneos están muy regulados en todos los mercados porque los resultados de la prueba no proporcionan un resultado diagnóstico, sino uno terapéutico. Los resultados determinan la sangre, productos sanguíneos o tejidos para trasplante de donante que se administrarán a un paciente. El desarrollo y la fabricación de reactivos y dispositivos regulados para la determinación de los grupos sanguíneos dependen de la calidad, la uniformidad y la fiabilidad de la materia prima constituyente fundamental, los anticuerpos, y de los compuestos químicos y componentes auxiliares.
Productos para determinación del grupo sanguíneo
Ofrecemos reactivos acabados y materias primas para la determinación del grupo sanguíneo. Póngase en contacto con nosotros para más información.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.
Protocolos relacionados
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Artículos destacados
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.