Cultivo celular microbiológico
Los cultivos microbiológicos se utilizan en biología molecular para la clonación y la expresión de las proteínas recombinantes. También se utilizan en aplicaciones clínicas para aislar, detectar e identificar microbios que producen enfermedades. Los cultivos microbiológicos permiten el crecimiento y la división celulares bajo condiciones controladas de laboratorio. Las bacterias y otros microbios pueden crecer en caldos líquidos o en medios de cultivo nutritivos en agar sólido utilizando técnicas asépticas para evitar la contaminación.
Categorías destacadas
Ofrecemos una amplia cartera de antibióticos para prevenir la contaminación de cultivos celulares por patógenos u otras líneas celulares, para la selección de marcadores genéticos y la investigación en biología celular.
Los sistemas Milli-Q® ofrecen innovadoras tecnologías de purificación del agua diseñadas para...
Métodos y protocolos de clonación molecular y expresión de proteínas para una clonación fiable...
Explore las materias primas y suplementos para medios de cultivo microbiológico, garantizando la seguridad...
Clonación y expresión de proteínas recombinantes
Los cultivos de bacterias se utilizan para la expresión de proteínas recombinantes, la clonación y la amplificación de plásmidos, y para la clonación de cromosomas bacterianos artificiales (BAC) y de cósmidos. Las células bacterianas pueden ser alteradas para que capten e incorporen genes y plásmidos exógenos mediante transformación. La transformación de células competentes se suele producir a través de electroporación o choque térmico de células competentes tratadas químicamente.
A continuación se identifican y seleccionan las bacterias transformadas en función de la resistencia adquirida a los antibióticos, impartida por el ADN plasmídico recombinante, o utilizando cribado «azul-blanco» para identificar las bacterias recombinantes que expresan β-galactosidasa como marcador. Las levaduras también pueden transformarse utilizando electroporación y otros métodos para análisis mediante la técnica del doble híbrido en levaduras o del gen reportero para estudiar la expresión proteica y las interacciones entre proteínas.
Cultivo para el aislamiento y la identificación microbianos
Los cultivos microbiológicos son importantes desde el punto de vista médico para el aislamiento, la detección y la diferenciación de bacterias y otros microbios que producen enfermedades infecciosas. La caracterización y la identificación utilizando métodos de cultivo dependen del fenotipo y el genotipo microbianos. Las células pueden aislarse a través de inoculación en placa en estrías para producir colonias puras. Se utilizan medios selectivos para inhibir el crecimiento de ciertos grupos de microorganismos y permitir el de otros. Los medios diferenciales contienen compuestos que permiten a los microorganismos ser distinguidos visualmente por el aspecto de la colonia o cambios en los medios circundantes producidos como consecuencia de diferencias en la actividad metabólica o hemolítica. Estos medios contribuyen a la identificación de las bacterias y otros microorganismos mediante diferenciación y eliminación.
¿Busca información más específica?
En nuestra biblioteca de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- An introduction to microbial media types, uses and applications. Includes formulations and product selection guide.
- Antifoams are supplied as two basic types of composition or mixtures of the two. Organic antifoams are of synthetic origin. Silicone-based antifoams are generally considered to be siloxane polymers and are also synthetic.
- Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
- Cell lines for vaccine production and cultivation of SARS CoV-2 and other viruses. Primary, human diploid, and continuous culture cell lines for the propagation of viruses and virus-based vaccines.
- Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
- Ver todo (16)
Protocolos relacionados
- Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
- Initiating a Starter Culture
- General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
- The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains, which cannot grow without a specific medium component (an amino acid, purine, or pyrimidine)
- Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
- Ver todo (7)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]