PHL80436
Enterodiol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(C[C@@H](CO)[C@H](CO)CC2=CC=CC(O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/t15-,16-/m1/s1
InChI key
DWONJCNDULPHLV-HZPDHXFCSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)