55408-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Productos recomendados
product name
Supel™ QuE, Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
material
polypropylene tube
Quality Level
product line
Supel™
composition
Z-Sep+, 75 mg
packaging
pack of 100 ea
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
matrix active group
zirconia-based phase
application(s)
food and beverages
General description
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Other Notes
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Protocolos
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Contenido relacionado
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.