Merck
C7901
Sigma-Aldrich
Chelex® 100 sodium form
50-100 mesh (dry)
Sinónimos:
Iminodiacetic Acid Resin
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
form
beads
matrix
1% cross-linked polystyrene
cross-linked polystyrene beads
matrix active group
iminodiacetic acid (sodium form)
paired iminodiacetate groups
matrix attachment
through methyl group to aromatic rings
particle size
50-100 mesh (dry)
pH
4-14
capacity
≥0.3 meq/mL binding capacity
0.6 meq/g binding capacity (heavy metal ions)
Application
Chelex se utiliza en la cromatografía de afinidad, la cromatografía de proteínas, las resinas quelantes, las resinas de afinidad y los biorreactivos centrales.
La forma sódica de Chelex® 100 se ha utilizado:
  • para la extracción de ADN de muestras de abejas
  • para eliminar del extracto de humo de los cigarrillos (CSE) y estudiar los efectos de la expresión de la hepcidina en los pulmones murinos
  • para extraer ADN de cultivos bacterianos
Biochem/physiol Actions
Chelex® 100 es un copolímero de estireno-divinilbenceno que contiene iones de iminodiacetato emparejados, que actúan como grupos quelantes en la unión de iones metálicos polivalentes. Se considera una resina débilmente ácida. Chelex actúa como una resina quelante que se utiliza en la extracción del ADN de muestras forenses, como el cabello, las tarjetas con manchas de sangre seca y los hisopos bucales.
Other Notes
El producto es esterilizable en autoclave en su forma sódica Tiene una temperatura de funcionamiento máxima de 75 °C y no es soluble en agua.
Legal Information
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Simultaneous detection of Escherichia coli O175: H7, Salmonella spp., and Listeria monocytogenes by multiplex PCR
Germini A, et al.
Food Control, 20(8), 733-738 (2009)
Methods for extracting genomic DNA from whole blood samples: current perspectives
Chacon Cortes D, et al.
Journal of Biosciences, 2014(2), 1-9 (2014)
Elizabeth Perez et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(9), 2489-2498 (2020-09-23)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a debilitating lung disease associated with cigarette smoking. Alterations in local lung and systemic iron regulation are associated with disease progression and pathogenesis. Hepcidin, an iron regulatory peptide hormone, is altered in subjects with
Rizwan Mahmud et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global
Vit Molva et al.
Insect science, 27(2), 266-275 (2018-08-14)
The interaction of house dust mites (HDM) and microorganisms is the key factor in the survival of these mites in human-made environments. Spent growth medium (SPGM) provides the rest of the diet, along with dead mite bodies and microorganisms. SPGM