93832
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate
≥95.0% (HPLC), for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
Sinónimos:
5-Bromo-PAPS
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2ccc(Br)cn2)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21BrN4O4S.2Na.2H2O/c1-2-8-22(9-3-10-27(24,25)26)14-5-6-15(16(23)11-14)20-21-17-7-4-13(18)12-19-17;;;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,24,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b21-20+;;;;
InChI key
WQXVWWKVWNUTOV-MKMLRUMESA-L
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?