11880
Bathophenanthroline
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
Sinónimos:
BPhen
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Fe in serum
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
218-220 °C (lit.)
218-222 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?