Merck
PRON-RO
Roche
Pronasa
from Streptomyces griseus
Sinónimos:
proteasa inespecífica
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
Streptomyces griseus
Quality Level
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2 mg/mL
parameter
35-40 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA extraction: suitable
color
white
optimum pH
7.0-8.0
pH range
6.0-9.0
solubility
water: soluble 10-20 g/L
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
General description
a 40°C con caseína como sustrato, pH 7,5, equivalente a aproximadamente 1270 PU/mg o aproximadamente 25 PUK/mg
Specificity
La pronasa tiene una amplia especificidad al descomponer prácticamente todas las proteínas en sus aminoácidos constituyentes; resuelve ácidos carboxílicos y alcoholes.
Application
Uso de pronasa para hidrolizar por completo las proteínas en aplicaciones experimentales. La pronasa se utiliza para la degradación de proteínas durante el aislamiento del ADN y el ARN, como en la extracción del ADN de los fagos o el aislamiento del ADN plasmídico. No es necesario permitir que la pronasa se autodigiera antes de su uso. También se utiliza en histoquímica y en cultivos celulares para disociación de los tejidos junto con la colagenasa y la tripsina, y para la producción de glucopéptidos a partir de glucoproteínas purificadas. Se ha utilizado para la descorionación de los embriones del pez cebra.
Biochem/physiol Actions
La pronasa tiene una amplia especificidad. No obstante, suele utilizarse cuando se requiere una degradación extensa o completa de las proteínas. Entre sus aplicaciones destacan el análisis de proteínas en los orgánulos celulares, la eliminación de las proteínas durante el aislamiento del ADN y el ARN, y la producción de hidrolizados de proteínas para el análisis de aminoácidos. Además, la pronasa supera a la tripsina en su capacidad para dispersar las líneas celulares de fibroblastos, destacando tanto en el desprendimiento de monocapas como en la creación de suspensiones unicelulares.
Unit Definition
Una unidad de actividad proteasa inespecífica aumenta la velocidad de liberación de aminoácidos y péptidos folin-positivos de la caseína a +40 °C y pH 7,5. Para una unidad (U) se libera 1 μmol/min de tirosina y para la unidad «PU», el valor es de 1 μg/minuto (1 U = 181 PU); para la unidad «PUK», es de 0,1/minuto (se mide el cambio en la absorbancia de azul de molibdeno, formado por reacción con el reactivo de folin en condiciones tales que 1 PUK = 50 PU).
Preparation Note
Estabilizadores: protección efectiva de los iones calcio
La preparación contiene acetato de calcio al 20% para estabilidad. Carece de almidón, como se indica en los procedimientos de control de calidad vigentes. La actividad de una disolución diluida que contenía calcio 0,01-0,1 M fue estable durante 24 horas a pH neutro entre 4 y 8 °C. La pronasa está también protegida de la inactivación por calor por bajos niveles de calcio.
Concentración de trabajo: de 0,5 a 2 mg/ml
Disolución de trabajo: Se recomienda agua destilada como disolvente.
La disolución de reserva se prepara añadiendo pronasa en polvo a agua destilada (de 10 a 20 mg/ml).
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Reconstitution
El liofilizado es soluble en agua (de 10 a 20 mg/ml).
Storage and Stability
Conservar en seco
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Yue-Hong Chen et al.
Arthritis research & therapy, 24(1), 27-27 (2022-01-21)
Penfluridol, isolated from an FDA-approved small-molecule drug library as an inhibitor of tumor necrosis factor α (TNFα)-stimulated NF-κB activation, is clinically used to treat chronic schizophrenia and related disorders. This study is aimed to investigate the therapeutic effect of penfluridol
Changhe Hou et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 4877-4886 (2015-07-03)
The aim of the present study was to investigate the presence and biological function of microRNA-92a (miR-92a) in chondrogenesis and cartilage degeneration. Human adipose‑derived mesenchymal stem cells (hADSCs) in micromass and chondrocyte‑like ATDC5 cells were induced to chondrogenesis, and primary
Pronase
Foley JF and Aftonomos BTh
Tissue Culture and Research, 185-188 (1973)
Tsung-Jung Ho et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 16(1) (2023-01-22)
Catechu is a dried decoction from twigs with the leaves of Uncaria gambir. Its antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial activities have been previously reported because of its high catechin and epicatechin content (>21%). It is also one of the components used
Pronase (EC 3.4. 24.4)
Sweeney PJ and Walker JM
Methods in Molecular Biology, 271-276 (1993)