Merck
11277073910
Roche
Mezcla de marcaje de ARN DIG
sufficient for 20 reactions, solution
Sinónimos:
marcaje de ácidos nucleicos
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
form
solution
Quality Level
usage
sufficient for 20 reactions
packaging
pkg of 40 μL
manufacturer/tradename
Roche
impurities
Ribonuclease, none detected (up to 20 µl using MSII-RNA)
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Eficiencia de marcaje: Se transcriben aproximadamente 10μg de ARN de longitud completa marcado con digoxigenina a partir de 1μg de plantilla de ADN lineal
Tiempo de análisis: 135 minutos
Materiales de muestra
ADN plasmídico linealizado:
El ADN que va a transcribirse se clona en el sitio de policlonación (polylinker) de un vector de transcripción apropiado que contiene adyacente al sitio de policlonación un promotor para la ARN polimerasa SP6, T7 o T3. Para la síntesis de transcritos «run off» el plásmido se linealiza por medio de una enzima de restricción. Deben utilizarse enzimas de restricción que creen protuberancias 5′; las protuberancias 3′ deben evitarse. El ADN linealizado de la plantilla debe purificarse mediante extracción con fenol-cloroformo y precipitación con etanol para evitar contaminación con ARNasa Para la transcripción ′run around′ se utiliza ADN plasmídico circular.
Producto de PCR:
También pueden utilizarse como plantillas para la transcripción fragmentos de la PCR que contengan secuencias promotoras de la ARN polimerasa. Se recomienda la purificación de los fragmentos de la PCR mediante purificación en columna HighPure antes de la transcripción.
Las sondas de ARN monocatenario etiquetado con DIG de longitud definida se generan mediante transcripción in vitro. El DIG-11-UTP es incorporado por las ARN polimerasas SP6, T7 y T3 aproximadamente cada 20 a 25 nucleótidos del transcrito en condiciones estándar. La mezcla de marcaje del ARN con DIG está diseñada específicamente para su uso con las ARN polimerasas SP6, T7 y T3 que se suministran con una disolución tampón de transcripción optimizada.
Cómoda mezcla de nucleótidos para el marcaje del ARN con Digoxigenina-11-UTP.
Contenido
Disolución a concentración x10 con:
ATP, CTP, GTP (cada uno) 10 mM, UTP 6,5 mM, DIG-11-UTP 3,5 mM.
Specificity
Inactivación por calor: Interrupción de la reacción añadiendo 2 μl de EDTA 0,2 M (pH 8,0).
Application
Marcaje de ARN con digoxigenina-11-UTP mediante transcripción in vitro con ARN polimerasas SP6, T7 y T3. El ARN etiquetado con DIG se utiliza en una variedad de técnicas de hibridación:
  • Inmunotransferencias Northern
  • Inmunotransferencias de Southern
  • Inmunotransferencia por puntos (dot blot)
  • Transferencia de placas o colonias
  • Experimentos de protección de ARNasa
  • Cromosomas, células y secciones de tejidos in situ
Features and Benefits
La mezcla de etiquetado del ARN con DIG está diseñada en especial para su uso con las ARN polimerasas SP6, T7 y T3 de Roche que se suministran con una disolución tampón de transcripción optimizada.
Quality
Función probada en el kit de etiquetado del ARN con DIG y en el kit de detección de ácido nucleico DIG.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Jiabin Chen et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(3), 650-660 (2009-07-03)
Experience-dependent plasticity of the adult visual cortex underlies perceptual learning and recovery of function following central nervous system lesions. To reveal the signal transduction cascades involved in adult cortical plasticity, we utilized a model of remapping of cortical topography following
Marco Nousch et al.
Journal of cell science, 126(Pt 18), 4274-4285 (2013-07-12)
Post-transcriptional regulatory mechanisms are widely used to control gene expression programs of tissue development and physiology. Controlled 3' poly(A) tail-length changes of mRNAs provide a mechanistic basis of such regulation, affecting mRNA stability and translational competence. Deadenylases are a conserved
Nathalie Bessodes et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003121-e1003121 (2012-12-29)
During echinoderm development, expression of nodal on the right side plays a crucial role in positioning of the rudiment on the left side, but the mechanisms that restrict nodal expression to the right side are not known. Here we show
Ya Zhang et al.
Open biology, 10(9), 200172-200172 (2020-09-09)
Somatostatin (SS) and allatostatin-C (ASTC) are structurally and evolutionarily related neuropeptides that act as inhibitory regulators of physiological processes in mammals and insects, respectively. Here, we report the first molecular and functional characterization of SS/ASTC-type signalling in a deuterostome invertebrate-the
Erica M Sommermann et al.
Developmental biology, 347(1), 154-166 (2010-09-03)
The transition from specification of cell identity to the differentiation of cells into an appropriate and enduring state is critical to the development of embryos. Transcriptional profiling in Caenorhabditis elegans has revealed a large number of genes that are expressed
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocolos
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).