Key Documents
SYPK0SIA1
Milli-Q
Cartucho de purificación SynergyPak®1
For Synergy® systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
can produce ultrapure water from pure water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SynergyPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
El cartucho de purificación SynergyPak® está diseñado para producir agua ultrapura cuando se alimenta con agua Elix®, RO o destilada. El cartucho mejora la calidad del agua al reducir la concentración de los contaminantes iónicos y orgánicos por debajo de los niveles de trazas para satisfacer los requisitos de su aplicación.
Contiene una combinación de medios de purificación, como la resina de intercambio iónico de lecho mixto y calidad ultrapura Jetpore®, seleccionada específicamente para eliminar los oligocontaminantes del agua purificada.
El cartucho SynergyPak® debe sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema. El cartucho SynergyPak® es compatible con todos los sistemas de purificación de agua Synergy®.
Application
El cartucho SynergyPak® elimina los contaminantes iónicos y orgánicos hasta concentraciones de trazas.
Features and Benefits
  • Resinas de intercambio iónico nuevas
  • Carbón activado sintético
  • Fácil sustitución
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany