Key Documents
SCT120
Sigma-Aldrich
Colorante nuclear verde BioTracker 488
Live cell imaging green nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Sinónimos:
Live cell imaging probe, Live cell nuclear imaging probe
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
General description
El núcleo es un orgánulo envuelto por una membrana que se encuentra en las células eucariotas. Los núcleos celulares contienen la mayor parte del material genético de la célula, organizado como múltiples moléculas de ADN lineales largas en complejo con una gran variedad de proteínas, tales como histonas, para formar cromosomas. Tradicionalmente, se han utilizado las tinciones de ADN como DAPI y Hoechst para microscopia, pero estas tinciones requieren fijación y no pueden utilizarse para obtener imágenes de células vivas.
El colorante nuclear verde BioTracker 488 es un colorante fluorescente verde del ADN permeable a la membrana celular que tiñe específicamente los núcleos de células vivas o fijadas. Tiene una excelente especificidad para el ADN sin necesidad de un paso de lavado, y tiene baja toxicidad para la obtención de imágenes de células vivas. El colorante se suministra con un vial de verapamilo, un inhibidor de la bomba de expulsión activa que puede mejorar la retención de la sonda y la tinción de las células vivas en determinados tipos de células.
Nota: Los colorantes nucleares BioTracker también muestran fluorescencia azul en el canal DAPI y pueden no ser adecuados para la obtención de imágenes multicolor con sondas azules.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 500 nm
Emisión: 515 nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Colorante de tinción nuclear verde para obtener imágenes de células vivas con mayor fotoestabilidad que las tinciones nucleares fluorescentes azules tradicionales, como DAPI y Hoechst 33342.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Components
1) 1 vial de 50µl colorante nuclear verde BioTracker 488 (X1000 en DMSO) (CS224594)
2) 1 vial de 100µl de HCl de verapamilo (100 mM en DMSO) (CS224592)
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: 500 nm
Emisión: 515 nm
Physical form
Líquido
Storage and Stability
Conserve el colorante nuclear verde BioTracker 488 a 2-8ºC. Protéjalo de la luz.
Nota: Centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class