MRCF0R100ET
Filtros de centrífuga de flujo rápido de ADN Microcon®
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
Productos recomendados
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
holdup volume> 10 μL
manufacturer/tradename
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
diam.
12.3 mm
filtration area
0.32 cm2
shipped in
ambient
General description
•Recuperaciones típicas de más del 95 %, incluso para disoluciones diluidas
•Espín inverso para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas
•Práctico almacenamiento de muestras filtradas o concentradas en tubos de microcentrífuga estándar
•Factores de concentración de hasta x100
Filtro de flujo rápido de ADN Microcon
Optimización para la concentración y la recuperación de ADN genómico con tampón SDS. La baja adsorción inespecífica característica de la membrana y los otros componentes del dispositivo, junto con su junta tórica de estanqueidad de grado médico, permiten que la unidad albergue varios pasos de lavado con una pérdida mínima de muestra.
Características:
•Gran recuperación de volúmenes pequeños con espín inverso (factor de concentración inferior a x20)
•Membrana Ultracel de baja adsorción
•Procesamiento rápido
Aplicaciones de la muestra:
•Recuperación de ADN genómico para aplicaciones forenses
•Concentración y desalado de ácidos nucleicos (alternativa de gran recuperación a la precipitación con etanol)
•Eliminación de los cebadores del ADN amplificado
•Fácil recuperación del filtrado, aprovechando el diseño de membrana plana
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
Storage Class
Contenido relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.