Key Documents
EZAAWG474
Millipore
Membrana de filtración EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Sinónimos:
Membranas de filtración, Membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
description
Yeast or mold
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type wine
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Los filtros EZ-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), de color blanco, con cuadriculas de 47 mm de diámetro y con 0,8 μm de tamaño de poro. Las membranas y dispensadores EZ-Pak revolucionan la manipulación de los filtros durante los análisis mediante filtración a través de membrana (MF) al combinar los beneficios de las membranas estériles, listas para usar y en envases individuales con una facilidad de manejo exclusiva. Estos filtros se utilizan ampliamente para recuperar levaduras y hongos de las muestras
Application
Método de filtración a través de membrana para el análisis microbiológico de las bebidas, como el agua, el vino, la cerveza y las bebidas isotónicas.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.