Key Documents
CW0672S03
Millipore
Milligard® 0,5 µm nominal, Cartucho
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinónimos:
Milligard Cartridge Filter 20 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
L
20 in.
W
2.9 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
7.1 cm (2.8 in.)
filtration area
1.6 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤100 mg/cartridge
matrix
Milligard®
pore size
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Features and Benefits
Presentación: Capa única
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las secciones de instalación y humectación del manual del usuario de OptiScale®-25 y la introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Specifications
Grado del filtro: Medios Milligard® convencionales
Preparation Note
Este producto se fabricó con una combinación de medios que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con descarga de ≥6 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2