Key Documents
1.46028
Millipore
Agar Sabouraud dextrosa HEIMPLATE
Heimplate, EP, JP, USP, lid, ICR Settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, sterile, single packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar SABOURAUD dextrosa, SDA - Placa de sedimentación
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR Settle plate for long incubation
ready-to-use
manufacturer/tradename
Heimplate
packaging
single packed of 20 or 120 plates
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
Agar Sabouraud en placas de sedimentación de 90 mm con un volumen de llenado de 30 ml para incubación prolongada, está diseñado para la detección de levaduras y hongos en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como para el control personal en las huellas dactilares y los guantes en entornos controlados en presencia de residuos de desinfectante y también para comprobar la limpieza.
El medio Sabouraud dextrosa contiene productos de la digestión de tejidos animales (peptonas) que proporcionan una fuente nutritiva de aminoácidos y compuestos nitrogenados para el crecimiento de hongos y levaduras. La dextrosa se añade como fuente de energía y de carbono. El bajo valor de pH de 5,4-5,8 favorece el crecimiento de los hongos e inhibe la contaminación bacteriana de las muestras.
Application
La placa de sedimentación de agar Sabouraud dextrosa está diseñada para la detección del recuento total de levaduras y hongos en el aire y del personal en entornos menos críticos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.