Key Documents
12-448
Sigma-Aldrich
Anticuerpo IgG de cabra anti-conejo, conjugado de fosfatasa alcalina
Upstate®, from goat
Sinónimos:
Anti-Rabbit IgG, Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Este anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo, conjugado con fosfatasa alcalina, está validado para utilizar en ELISA, IH y WB para la detección de la IgG de conejo.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Quality
Evaluada de manera habitual para utilizar como anticuerpo secundario en WB, ELISA e IHC.
Physical form
Tris cloruro 50 mM, pH 8,0, NaCl 150 mM, MgCl 1 mM, ZnCl 0,1 mM, azida sódica al 0,01 % (p/v) , 50 % de glicerol (v/v) y BSA 10mg/ml
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 4°C desde la fecha de envío. Líquido a 4°C. NO CONGELAR.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Fang Ding et al.
PloS one, 10(5), e0123939-e0123939 (2015-05-07)
'Candidatus Liberibacter asiaticus' (CaLas), a non-cultured member of the α-proteobacteria, is the causal agent of citrus Huanglongbing (HLB). Due to the difficulties of in vitro culture, antibodies against CaLas have not been widely used in studies of this pathogen. We
Prabha K Bista et al.
Microorganisms, 11(8) (2023-08-26)
Outer-membrane vesicles (OMVs) are extruded nanostructures shed by Gram-negative bacteria, containing periplasmic contents, and often including virulence factors with immunogenic properties. To assess their potential for use in vaccine development, we purified OMVs from the Fusobacterium necrophorum subspecies necrophorum, an
Kai Chen et al.
International journal of molecular medicine, 45(4), 1081-1090 (2020-03-04)
Pirfenidone (PFD) is an anti‑fibrotic agent that is clinically used in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. PFD has been shown to exert protective effects against damage to orbital fibroblasts, endothelial cells, liver cells and renal proximal tubular cells; however
Intron retention in the Drosophila melanogaster Rieske Iron Sulphur Protein gene generated a new protein.
Gontijo, AM; Miguela, V; Whiting, MF; Woodruff, RC; Dominguez, M
Nature Communications null
Angiotensin II receptor expression and relation to Helicobacter pylori-infection in the stomach of the Mongolian gerbil.
Hallersund, P; Helander, HF; Casselbrant, A; Edebo, A; Fandriks, L; Elfvin, A
BMC Gastroenterology null