Key Documents
1.05642
Supelco
Placas para HPTLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para HPTLC de gel de sílice
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 placas de vidrio de 20 x 10 cm
Las placas para HPTLC proporcionan un análisis rápido y cuantitativo de muestras complejas para uso manual o automatizado. Nuestras placas de sílice para HPTLC actúan tres veces más rápido que las placas para TLC convencionales – y son más sensibles. El intervalo de tamaños de partícula en las HPTLC oscila entre 4 y 8 µm, lo que crea una superficie más lisa y un poder de separación mayor que en las placas de TLC.
Application
Placas para HPTLC de vidrio con gel de sílice 60 F₂₅₄. Placas de gel de sílice, tamaño 20 x 10 cm, 50 láminas.
Linkage
Sustituye a: 5642-6; 5642
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba de color
valores de hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 22
- Ceres negro G, prueba de color, lipófilo: 38 - 43
- Ceres violeta brn, prueba de color, lipófilo: 58 - 64
número de separación
- prueba de color, lipófilo:
≥ 10,0
B) Prueba de esteroides
valores de hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
23 - 29
- Reichstein S, prueba de esteroides: 36- 45
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 43 - 52
número de separación
- prueba de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluente B) Etilacetato/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. 20 % )
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
Ver todo
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.