T84654
Triphenyl phosphite
97%
Sinónimos:
(PhO)3P, P(OPh)3, Triphenoxyphosphine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
10.7 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 205 °C)
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Olefinations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
refractive index
n20/D 1.59 (lit.)
bp
360 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
density
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a source of phosphorus and as a ligand for the synthesis of transition metal phosphide nanoparticles via heating-up process.
- To convert alcohols to alkyl halides.
- As a peptide coupling agent.
- As a low-temperature source of singlet oxygen after forming an adduct with ozone.
- To synthesize bromotriphenoxyphosphonium bromide, a brominating agent, by reacting with bromine.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Nervous system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.