334677
2-Imino-4-thiobiuret
99%
Sinónimos:
Amidinothiourea
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES string
NC(=N)NC(N)=S
InChI
1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
InChI key
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c