261696
Methyl phenyl sulfoxide
≥97%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97%
form
crystals
refractive index
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.