Accéder au contenu
CM
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Kern ABT analytical balances
Synonyme(s):
Kern ABT analytical balances
Products
Catégorie de produit
balances (10)
Fabricant
Diamètre (mm)
Capacité de pesée (g)
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-10 of 10
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z757284
Kern ABT analytical balances,
model 220-4M, weighing capacity 220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Afficher
Afficher les prix
Z757292
Kern ABT analytical balances,
model 120-5DM, weighing capacity 42-120 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Afficher
Afficher les prix
Z742901
Kern ABT analytical balances,
Kern ABT 100-5NM, weighing capacity 101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
Afficher
Afficher les prix
Z757306
Kern ABT analytical balances,
model 220-5DM, weighing capacity 82-220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Afficher
Afficher les prix
Z757276
Kern ABT analytical balances,
model 120-4M, weighing capacity 120 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Afficher
Afficher les prix
Z742903
Kern ABT analytical balances,
Kern ABT 320-4NM, weighing capacity 302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Afficher
Afficher les prix
Z674796
Kern ABT analytical balances,
weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Afficher
Afficher les prix
Z674826
Kern ABT analytical balances,
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Afficher
Afficher les prix
Z674788
Kern ABT analytical balances,
weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Afficher
Afficher les prix
Z674818
Kern ABT analytical balances,
weighing capacity 42 or 120 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.03 or 0.2 mg