Merck
AccueilServicesServices liés aux produitsÉtalonnage et vérificationÉtalonnage, vérification et tests de conformité des systèmes de purification d'eau Milli-Q®
Étalonnage, vérification et tests de conformité des systèmes de purification d'eau Milli-Q®
Étalonnage, vérification et tests de conformité des systèmes de purification d'eau Milli-Q®
Garantissez l'intégrité de votre système de purification d'eau
Votre système de purification d'eau contient des dispositifs de mesure, de détection et d'analyse critiques qui nécessitent un contrôle et un entretien réguliers pour éviter tout dommage et garantir une eau conforme aux spécifications du fabricant. De plus, un étalonnage et une vérification périodiques sont essentiels pour l'assurance qualité et la fiabilité de vos données.  
Services Milli-Q® : spécialistes de la conformité et de l'accréditation des laboratoires
Alors qu'un nombre croissant de textes règlementaires exigent que les laboratoires certifient la qualité de leurs analyses, les services Milli-Q® ont mis au point une solution d'accréditation complète qui s'adapte aux exigences les plus strictes et qui vous aide à garantir le respect des bonnes pratiques (BPL et BPF, par exemple). Nous proposons des services d'étalonnage, de vérification et de tests de conformité pour tous les dispositifs de mesure, de détection et d'analyse de nos systèmes de purification d'eau. Nos 20 ans d'expérience et nos différents partenariats avec des laboratoires règlementés sont un gage de confiance.
Les services Milli-Q® vous permettent d'avoir pleinement confiance dans vos systèmes de mesure :
  • Suppression du risque d'écart au fil du temps
  • Garantie de l'intégrité de votre travail
  • Amélioration de votre statut d'assurance qualité
Demande d'informations
Comprendre les différences entre étalonnage, vérification et tests de conformité
Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de savoir si une procédure de vérification, une procédure d'étalonnage ou un test de conformité à la pharmacopée américaine (USP) est la solution adaptée à votre situation. Cela dépend de l'impact que l'eau a sur vos applications ainsi que du type d'accréditation ou du système d'assurance qualité de votre laboratoire. Nos experts en règlementation locale vous aideront à faire le choix le plus judicieux.
  • Étalonnage : Opération consistant à garantir l'exactitude des mesures et à procéder aux ajustements nécessaires par rapport à des étalons de référence standards. L'ensemble de la chaîne de mesure est étalonné. La prestation inclut la délivrance d'un certificat d'étalonnage, document essentiel pour les laboratoires soumis à des normes de qualité (BPF ou BPL, par exemple).
  • Vérification : Opération consistant à vérifier et à documenter la précision des dispositifs de mesure de votre système par rapport à des dispositifs de référence calibrés avec des étalons externes.
  • Tests de conformité : Opération consistant à vérifier que les dispositifs de mesure de la qualité de l'eau sont conformes aux exigences spécifiées aux chapitres 645 (conductivité/résistivité*) et 643 (COT) de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP).
* Pour la conductivité : résolution de ± 0,1 μS/cm dans la plage basse ; constante de cellule de ± 2 %.
 Vérification des seuils de détection inférieurs à 500 ppb.
Avantages de nos services d'étalonnage, de vérification et de tests de conformité
Nous sommes le partenaire privilégié des laboratoires accrédités ou soumis au respect de bonnes pratiques.
Notre expertise s'appuie sur :
  • Ce qui se fait de mieux en matière de conception et de surveillance : la garantie que votre système de purification d'eau sera conforme aux dernières normes et règlementations.
  • Des techniciens de maintenance itinérants certifiés : tous les tests sont exécutés par des experts en validation spécialement formés.
  • Des protocoles complets : tous les tests sont exécutés selon des modes opératoires normalisés (MON) vérifiables en vigueur dans le monde entier, et consignés dans des rapports vérifiables qui en garantissent la traçabilité et la conformité ; ce service est disponible pour les dispositifs de mesure de résistivité/température et les analyseurs de carbone oxydable total (COT).
  • Des instruments régulièrement étalonnés : tous les tests sont exécutés à l'aide d'instruments étalonnés et certifiés par le fabricant.